Print…
Nitrofurantoin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
229380100 229380250 229381000
ACRO229380100EA 28.1 EUR
ACRO229380100 ACRO229380250 ACRO229381000
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Fórmula: C₈H₆N₄O₅
Ponto de Fusão: 268 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003224
Número CAS: 67-20-9
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %