Print…
Podophyllotoxin 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
228411000 228410010
ACRO228411000EA 50.8 EUR
ACRO228411000 ACRO228410010
Podophyllotoxin 95%
Podophyllotoxin
Fórmula: C₂₂H₂₂O₈
Ponto de Fusão: 178…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00075290
Número CAS: 518-28-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %