Print…
Aflatoxin B1, cristalino
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
227340010 227340100 227340500
ACRO227340010EA 58.5 EUR
ACRO227340010 ACRO227340100 ACRO227340500
Aflatoxin B1, cristalino
Aflatoxin B1
Fórmula: C₁₇H₁₂O₆
Ponto de Fusão: 268…269 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00869647
Número CAS: 1162-65-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Solubility (10 mg/ml in CH2Cl2) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98 %