Print…
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
225800010 225805000 225800050
ACRO225800010EA 155 EUR
ACRO225800010 ACRO225805000 ACRO225800050
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 99+%
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Fórmula: C₁₀H₁₂N₅O₆P
Ponto de Fusão: 260 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005845
Número CAS: 60-92-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Ratio of Absorbances 0.13 to 0.19 (A280/A260)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm