Print…
2-Propanesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Isopropylsulphonyl chloride
222030050 222030250 222031000
ACRO222030050EA 41.3 EUR
ACRO222030050 ACRO222030250 ACRO222031000
2-Propanesulphonyl chloride 97%
2-Propanesulphonyl chloride
Fórmula: C₃H₇ClO₂S
Peso Molecular: 142.61 g/mol
Ponto de ebulição: 95 °C (45 mmHg)
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 1.273 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007453
Número CAS: 10147-37-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %