Print…
Cloreto de cálcio 96%, grânulos para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
219170025 219171000 219175000
ACRO219170025EA 486 EUR
ACRO219170025 ACRO219171000 ACRO219175000
Cloreto de cálcio 96%, grânulos para análise
Cloreto de cálcio
Fórmula: CaCl₂
Ponto de ebulição: >1600 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 782 °C
Densidade: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
Encomendar
Appearance White Granules
Titration Complexometric ≥95 %
Fluoride (F) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Barium (Ba) ≤0.4 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm