Print…
L-thyroxine 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
215660010 215660050 215662500
ACRO215660010EA 163 EUR
ACRO215660010 ACRO215660050 ACRO215662500
L-thyroxine 97+%
L-thyroxine
Fórmula: C₁₅H₁₁I₄NO₄
Ponto de Fusão: 235…236 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002595
Número CAS: 51-48-9
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (110°C, 4 h)
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation -4.0° to -6.0° (20°C, 589 nm) (c=1,1N NaOH:EtOH 1:2) (on dried substance)