Print…
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
214460010 214460050
ACRO214460010EA 32.5 EUR
ACRO214460010 ACRO214460050
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₄F₆O₂
Peso Molecular: 258.12 g/mol
Ponto de ebulição: 260
Ponto de Fusão: 137.7…138.6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000376
Número CAS: 24821-22-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %