Print…
PIPES disodium salt 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) disodium salt, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid disodium salt, PIPES-Na2, 1,4-Piperazinediethanesulphonic acid disodium salt, Disodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
215090250 215091000 215092500
ACRO215090250EA 59.8 EUR
ACRO215090250 ACRO215091000 ACRO215092500
PIPES disodium salt 99%
PIPES disodium salt
Fórmula: C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂
Peso Molecular: 346.34 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064349
Número CAS: 76836-02-7
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
Solubility (20 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.050
pH 9.2 to 10.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with HCl 98.5 to 101.5 % (on dry substance)