Print…
Isopropylmagnesium chloride 2.0 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
212851000 212858000
212851000.EA 56.1 EUR
212851000. 212858000.
Isopropylmagnesium chloride 2.0 M em THF, AcroSeal®
Isopropylmagnesium chloride
Fórmula: C₃H₇ClMg
Ponto de ebulição: 62,4 °C (899.8hPa)
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: –27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000466
Número CAS: 1068-55-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to grey to dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.80 to 2.20 M