Print…
Sódio acetato, anidro 99% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Acetic acid sodium salt
212660010 212662500
ACRO212660010EA 82.2 EUR
ACRO212660010 ACRO212662500
Sódio acetato, anidro 99% para bioquímica
Sódio acetato
Fórmula: H₃CCOONa
Ponto de ebulição: 881,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 324 °C
Densidade: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012459
Número CAS: 127-09-3
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %