Print…
Carbonato de Chumbo (II) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
212511000 212515000
ACRO212511000EA 59.8 EUR
ACRO212511000 ACRO212515000
Carbonato de Chumbo (II) ACS
Carbonato de Chumbo (II)
Fórmula: PbCO₃
Ponto de Fusão: 400 °C
Densidade: 6,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064631
Número CAS: 598-63-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White Powder
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) (limit about 0.005%) Passes test
Cadmium (Cd) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)