Print…
Acetato de cádmio dihidratado 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium di(acetate) dihydrate, Acetic acid cadmium salt dihydrate
212310010 212310050 212312500
ACRO212310010EA 120 EUR
ACRO212310010 ACRO212310050 ACRO212312500
Acetato de cádmio dihidratado 98%, puro
Acetato de Cádmio dihidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Peso Molecular: 266.53 g/mol
Ponto de ebulição: 105…107 °C (4 mmHg)
Ponto de Fusão: 256 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150020
Número CAS: 5743-04-4
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01614
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying 12.5 % to 14.5 %