Print…
Nitrato de alumínio nonahidratado 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
212240100 212241000
ACRO212240100EA 67.7 EUR
ACRO212240100 ACRO212241000
Nitrato de alumínio nonahidratado 99.999% (baseado em traços de metais)
Nitrato de alumínio nonahidratado
Fórmula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Ponto de Fusão: 73 °C
Densidade: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149132
Número CAS: 7784-27-2
ADR: 5.1,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 6.5 to 7.9 % (Al)
Total trace metal impurities ≤10 ppm