Nitrato de lítio 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
212540050
212540250
212541000
ACRO212540050EA
57.5
EUR
ACRO212540050
ACRO212540250
ACRO212541000
Nitrato de lítio 99.999% (baseado em traços de metais)
Nitrato de lítio
Fórmula:
LiNO₃ Ponto de ebulição: 600 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 251 °C Densidade: 2,38 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011094 Número CAS: 7790-69-4 UN: 2722 ADR: 5.1,III |
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |
Lithium (Li) | 9 to 11 % |