Print…
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanol, 2-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanol, Benzeneethanol, 4-(dimethylamino)-, p-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
210930010 210930050
ACRO210930010EA 66.8 EUR
ACRO210930010 ACRO210930050
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Peso Molecular: 165.24 g/mol
Ponto de ebulição: 116 °C (.1 mmHg)
Ponto de Fusão: 53.9…55.1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009711
Número CAS: 50438-75-0
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥98.5 %