Print…
Dimetridazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
210330010 210331000
ACRO210330010EA 337 EUR
ACRO210330010 ACRO210331000
Dimetridazole 98%
Dimetridazole
Fórmula: C₅H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 139…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047046
Número CAS: 551-92-8
Encomendar
Appearance Cream to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %