Print…
2-Methylbenzofuran 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
208400010 208400050
ACRO208400010EA 90.1 EUR
ACRO208400010 ACRO208400050
2-Methylbenzofuran 96%
2-Methylbenzofuran
Fórmula: C₉H₈O
Ponto de ebulição: 197…198 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,057 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005850
Número CAS: 4265-25-2
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %