Print…
Cloreto de cálcio ACS desiccant
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
206791000 206795000
ACRO206791000EA 51 EUR
ACRO206791000 ACRO206795000
Cloreto de cálcio ACS desiccant
Cloreto de cálcio
Fórmula: CaCl₂
Peso Molecular: 110.98 g/mol
Ponto de ebulição: >1600 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 782 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
Merck Index: 14,01659
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Titrable base ≤0.006 meq/g