Print…
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
202710100 202710500
ACRO202710100EA 92.9 EUR
ACRO202710100 ACRO202710500
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI) 98%
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI)
Fórmula: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012681
Número CAS: 28718-90-3
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Solubility (1 % in water) Clear
HPLC ≥97.5 %
Nitrogen (N) ≥18 % (Elemental analysis)