Print…
BIS-TRIS propano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
202640010 202640250 202641000 202642500
ACRO202640010EA 1276 EUR
ACRO202640010 ACRO202640250 ACRO202641000 ACRO202642500
BIS-TRIS propano 99%
BIS-TRIS propano
Fórmula: C₁₁H₂₆N₂O₆
Peso Molecular: 282.34 g/mol
Ponto de Fusão: 164…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004689
Número CAS: 64431-96-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 168 °C
Loss on drying ≤1 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 400 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %