Print…
Amberlyst® A-26 (OH) resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
202180010 202181000
ACRO202180010EA 282 EUR
ACRO202180010 ACRO202181000
Amberlyst® A-26 (OH) resina de troca iônica
Amberlyst® A-26 (OH)
Densidade: 0,672 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145579
Número CAS: 39339-85-0
Encomendar
Appearance Tan Beads
Harmonic mean size 0.560 to 0.700
Uniformity coefficient ≤1.45
Moisture holding capacity 65 to 75 % (OH)
Total volume capacity ≥0.80 eq/l (OH) as is