Print…
Cloreto de magnésio, anidro 99.9% (baseado em traços de metais), puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
197060100 197060500
ACRO197060100EA 126 EUR
ACRO197060100 ACRO197060500
Cloreto de magnésio, anidro 99.9% (baseado em traços de metais), puro
Cloreto de Magnésio
Fórmula: MgCl₂
Ponto de ebulição: 1412 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 708 °C
Densidade: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011106
Número CAS: 7786-30-3
Encomendar
Appearance White Powder to beads
Total trace metal impurities ≤0.1 %