Print…
Sulfato de amónia 99.9995% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
194150500 194152500
ACRO194150500EA 86.4 EUR
ACRO194150500 ACRO194152500
Sulfato de amónia 99.9995% (baseado em traços de metais)
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Ponto de Fusão: 280 °C
Densidade: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤5 ppm
Gravimetry 23.7 to 24.9 % (S)