Print…
Sulfato de potássio, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
193810010 193810050 193810250
ACRO193810010EA 51.9 EUR
ACRO193810010 ACRO193810050 ACRO193810250
Sulfato de potássio, puro
Sulfato de potássio
Fórmula: K₂SO₄
Peso Molecular: 174.26 g/mol
Ponto de ebulição: 1689 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1067 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011388
Número CAS: 7778-80-5
Merck Index: 13,07759
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 5.5 to 8.5
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Lead (Pb) ≤0.0002 %
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Selenium (Se) ≤0.0005 %