Print…
Cloreto de potássio, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassiumchloride
193780010 193780050
ACRO193780010EA 71 EUR
ACRO193780010 ACRO193780050
Cloreto de potássio, extra puro
Cloreto de potássio
Fórmula: KCl
Peso Molecular: 74.55 g/mol
Ponto de ebulição: 1420 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 770 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
Merck Index: 14,07621
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.5 (5 % in water at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm