Print…
Palladium(II) oxide 99.995% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
193680010 193680050
ACRO193680010EA 288 EUR
ACRO193680010 ACRO193680050
Palladium(II) oxide 99.995% (baseado em traços de metais)
Palladium(II) oxide
Fórmula: OPd
Peso Molecular: 122.42 g/mol
Ponto de Fusão: 870 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011172
Número CAS: 1314-08-5
Merck Index: 12,07125
Encomendar
Appearance Grey to black Powder or granules and/or chunks
Assay 85.2 to 88.7 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤50 ppm