Print…
Hexafluorossilicato de amónio 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
194000100 194000500 194002500
ACRO194000100EA 59.9 EUR
ACRO194000100 ACRO194000500 ACRO194002500
Hexafluorossilicato de amónio 99.999% (baseado em traços de metais)
Hexafluorossilicato de amónio
Fórmula: H₈F₆N₂Si
Densidade: 2,01 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010887
Número CAS: 16919-19-0
UN: 2854
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm