Print…
Nitrato de magnésio hexahidratado 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
193420100 193420500
ACRO193420100EA 42.2 EUR
ACRO193420100 ACRO193420500
Nitrato de magnésio hexahidratado 99.999% (baseado em traços de metais)
Nitrato de Magnésio hexahidratado
Fórmula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 256.41 g/mol
Ponto de ebulição: 330 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 89 °C
Ponto de Inflamação: 93.3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149779
Número CAS: 13446-18-9
Merck Index: 13,05697
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 9.1 to 9.7 % (Mg)
Total trace metal impurities ≤10 ppm