Print…
Sulfato de lítio monohidratado 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
193391000 193395000
ACRO193391000EA 40.6 EUR
ACRO193391000 ACRO193395000
Sulfato de lítio monohidratado 99+% ACS
Sulfato de lítio monohidratado
Fórmula: Li₂SO₄·H₂O
Peso Molecular: 127.96 g/mol
Ponto de Fusão: 860 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149766
Número CAS: 10102-25-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 13.0 % to 15.0 % (1 g, 150°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (dried basis) Li2SO4
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.05 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %