Print…
Cloreto de lítio 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
193370010 193370050
ACRO193370010EA 260 EUR
ACRO193370010 ACRO193370050
Cloreto de lítio 99%, extra puro
Cloreto de lítio
Fórmula: LiCl
Peso Molecular: 42.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1382 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 605 °C
Densidade: 2.06 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
Merck Index: 13,05550
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (400°C, 4 h)
Insoluble matter ≤0.01 % (in acid)