Print…
Iodeto de amónia ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
193210010 193210500 193212500
ACRO193210010EA 453 EUR
ACRO193210010 ACRO193210500 ACRO193212500
Iodeto de amónia ACS
Iodeto de amónia
Fórmula: NH₄I
Peso Molecular: 144.94 g/mol
Ponto de Fusão: 551 °C (sublimação)
Densidade: 2.51 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011424
Número CAS: 12027-06-4
Merck Index: 13,00531
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals (May turn yellow on storage)
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Chloride and Bromide ≤0.005 % (as Cl)
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %