Print…
Iodeto de césio 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
192820010 192820100 192820500
ACRO192820010EA 29.8 EUR
ACRO192820010 ACRO192820100 ACRO192820500
Iodeto de césio 99.999% (baseado em traços de metais)
Iodeto de césio
Fórmula: CsI
Ponto de ebulição: 1280 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 626 °C
Densidade: 3,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010962
Número CAS: 7789-17-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm