Print…
Cloreto de cálcio, anhydrous 96% Biochemistry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
192731000 192735000
ACRO192731000EA 92.5 EUR
ACRO192731000 ACRO192735000
Cloreto de cálcio, anhydrous 96% Biochemistry
Cloreto de cálcio
Fórmula: CaCl₂
Peso Molecular: 110.98 g/mol
Ponto de ebulição: >1600 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 782 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
Merck Index: 14,01659
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥95.0 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0025 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Acidity (HCl) ≤0.01 %