Print…
Cloreto de cádmio, anidro 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium chloride
192690025 192695000
ACRO192690025EA 889 EUR
ACRO192690025 ACRO192695000
Cloreto de cádmio, anidro 98%, puro
Cloreto de cádmio
Fórmula: CdCl₂
Peso Molecular: 183.32 g/mol
Ponto de ebulição: 967
Ponto de Fusão: 568 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010916
Número CAS: 10108-64-2
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01653
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %