Print…
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
187950010 187950050
ACRO187950010EA 42.6 EUR
ACRO187950010 ACRO187950050
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 38…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007216
Número CAS: 938-71-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Light yellow to tan Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure