Print…
2,2-Diphenylethanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
188220020 188220100
ACRO188220020EA 29.4 EUR
ACRO188220020 ACRO188220100
2,2-Diphenylethanol 97%
2,2-Diphenylethanol
Fórmula: C₁₄H₁₄O
Ponto de ebulição: 160…162 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004729
Número CAS: 1883-32-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %