Print…
Borane dimethyl sulphide complex 2 M em tolueno, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Borane-methyl sulphide complex
186961000 186968000
186961000.EA 82.4 EUR
186961000. 186968000.
Borane dimethyl sulphide complex 2 M em tolueno, AcroSeal®
Borane dimethyl sulphide complex
Fórmula: C₂H₉BS
Densidade: 0,856 g/cm³
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013189
Número CAS: 13292-87-0
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M
Melting point 161 to 165 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %