Álcool polivinilico, M.W. ∼ 146,000-186,000 92-94%, hydrolysed
Fornecedor: Thermo Scientific
Sinônimos:
Mowiol®
, PVOH
, PVA
ACRO183160010EA
150
EUR
ACRO183160010
ACRO183161000
ACRO183160025
Álcool polivinilico, M.W. ∼ 146,000-186,000 92-94%, hydrolysed
Álcool polivinilico
Fórmula:
[-CH₂CH(OH)-]n Ponto de Fusão: 230…240 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081922 Número CAS: 9002-89-5 |
Appearance | White to cream Granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Viscosity | 53 to 63 cP (4 % in water) |
Degree of hydrolysis | 92.0 to 94.0 mol % |
Ash | ≤0.6 % (as Na2O) |
pH | 4.5 to 6.5 (4 % in water) |
Volatile matter | ≤5 % |