Print…
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methoxyphenethyl alcohol
182250010 182250050 182250250
ACRO182250010EA 48.7 EUR
ACRO182250010 ACRO182250050 ACRO182250250
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 141…143 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,075 g/cm³
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002893
Número CAS: 5020-41-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dry substance)