Print…
Boranepyridine complex 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
177010250 177011000
ACRO177010250EA 87.5 EUR
ACRO177010250 ACRO177011000
Boranepyridine complex 95%
Boranepyridine complex
Fórmula: C₅H₈BN
Ponto de Fusão: 10…11 °C
Densidade: 0,92 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012435
Número CAS: 110-51-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 % (Active hydrogen)
HPLC ≥95.0 %