Print…
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
172670010 172670050 172670250
ACRO172670010EA 55.7 EUR
ACRO172670010 ACRO172670050 ACRO172670250
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007135
Número CAS: 53055-05-3
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 103 °C
GC ≥96.0 %