Print…
7-Methoxy-1-tetralone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
172430050 172430250
ACRO172430050EA 51.4 EUR
ACRO172430050 ACRO172430250
7-Methoxy-1-tetralone 97%
7-Methoxy-1-tetralone
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001696
Número CAS: 6836-19-7
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 10.41 to 11.28 % (N)