Print…
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
172270100 172270500
ACRO172270100EA 47.6 EUR
ACRO172270100 ACRO172270500
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Fórmula: C₆H₁₃ClO₃
Ponto de ebulição: 256…258 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,163 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002874
Número CAS: 5197-62-6
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance