Print…
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
171330010 171330050
ACRO171330010EA 46.9 EUR
ACRO171330010 ACRO171330050
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Fórmula: C₁₀H₈O
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Ponto de ebulição: 75…76 °C (1.1hPa)
Densidade: 0.99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008776
Número CAS: 1817-57-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %