Print…
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldeído 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
168560010 168560100
ACRO168560010EA 37.5 EUR
ACRO168560010 ACRO168560100
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldeído 97%
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₄
Peso Molecular: 167.12 g/mol
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007109
Número CAS: 704-13-2
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
GC ≥96.0 %