Print…
3-Piperidinemethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Hydroxymethyl)piperidine
168040050 168040250 168041000
ACRO168040050EA 23.6 EUR
ACRO168040050 ACRO168040250 ACRO168041000
3-Piperidinemethanol 98%
3-Piperidinemethanol
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 236 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Densidade: 1,02 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005997
Número CAS: 4606-65-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.01 %