Print…
Triethoxysilane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
164810100 164810500 164812500
ACRO164810100EA 54.4 EUR
ACRO164810100 ACRO164810500 ACRO164812500
Triethoxysilane 95%
Triethoxysilane
Fórmula: C₆H₁₆O₃Si
Ponto de ebulição: 134…135 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –170 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009061
Número CAS: 998-30-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %