Print…
Testosterone
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
164410050 164410100 164410250
ACRO164410050EA 79.9 EUR
ACRO164410050 ACRO164410100 ACRO164410250
Testosterone
Testosterone
  • White to yellowish-white Crystalline powder or crystals
Fórmula: C₁₉H₂₈O₂
Número MDL : MFCD00003654
Número CAS: 58-22-0