Print…
Quinoxaline-2-carbonyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
163760010 163762500
ACRO163760010EA 161 EUR
ACRO163760010 ACRO163762500
Quinoxaline-2-carbonyl chloride 95%
Quinoxaline-2-carbonyl chloride
Fórmula: C₉H₅ClN₂O
Ponto de Fusão: 113…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006725
Número CAS: 54745-92-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)